Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Rückhaltecontainer mit Plattform
Artikelnummer. 11927695
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 L
200 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11927695
Marke: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP200006F
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Einschließlich Gitter und Plattform.EMP Entreprise Metallo Plastique™ Auffangwanne mit Plattform verhindert, dass Arbeitsböden gefährlich und rutschig werden.
  • Hergestellt aus 100 % Polyethylen
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Bindungskapazität
  • Leichte Reinigung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 L
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.