Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Leerkits, um eine Leersäule/Vorsäule bequem an Ihrer Analysesäule zu installieren. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, eine Miniverbindung und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
- Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
- Mini-Verbindungsstück
- Fünf Ferrulen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Vorsäule (GC) |
| Typ | Leersäulenkit |
| Beschreibung | Leersäulenkit, 0,53 mm Innendurchmesser, 2 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,021 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 6 ft. 7 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 2 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.