Learn More
Thermo Scientific™ Leersäulenkits
Artikelnummer. 10429244 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
2 m
5 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 bis 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Material:
Deaktiviertes Silika
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10429244
Marke: Thermo Scientific™ 260G500P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Installieren Sie eine Leersäule/Vorsäule mit einem einzigen Kit an Ihrer Analysesäule.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Leerkits, um eine Leersäule/Vorsäule bequem an Ihrer Analysesäule zu installieren. Jedes Kit enthält deaktivierte Silikaschläuche, eine Miniverbindung und fünf Ferrulen.
Lieferumfang:
  • Länge der Schläuche aus deaktiviertem Quarzglas
  • Mini-Verbindungsstück
  • Fünf Ferrulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Vorsäule (GC)
Typ GC-Schläuche
Beschreibung Schläuche; 0,53 mm Innendurchmesser x 5 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,021 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft. 4,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Material Deaktiviertes Silika
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.