Learn More
Retene, TRC
Artikelnummer. 30416977
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR2790131G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Retene
CAS 483-65-8
Summenformel C18 H18
Menge 1 g
Synonym Retene, Phenanthrene','1-methyl-7-(1-methylethyl)- (9CI','ACI), 1-Methyl-7-(1-methylethyl)phenanthrene (ACI), Phenanthrene','7-isopropyl-1-methyl- (7CI','8CI), Retene (6CI), 1-Methyl-7-isopropylphenanthrene, 1-Methyl-7-propan-2-ylphenanthrene, 7-Isopropyl-1-methylphenanthrene, NSC 26317
InChI-Formel InChI=1S/C18H18/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h4-12H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
IUPAC-Name 1-Methyl-7-propan-2-ylphenanthren
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
Formelmasse 234.1409