Learn More
Hirschmann™ Haltering
Ersatz-Haltering, verchromt, für pipetus™ Pipettenhalter.
Marke:  Hirschmann™ 9903802
Additional Details : Gewicht : 0.00090kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10044270
  • 17.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatz-Haltering, verchromt, für pipetus™ Pipettenhalter.
Spezifikation
Spezifikation
Chrome
Ringverbindungsmutter
Pipetus, Pipetus Junior und Pipetus Standard