Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Fast) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
4 Set
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält 4 Sets mit Halterungen und Basen. |
| Beschreibung | Halter- und Basissatz (schnell),4 Sets,96 -Well-Platte, für 3500/3500xl Genanalysatoren, Raumtemperatur |
| Format | 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produkttyp | Basissatz |
| Menge | 4 Set |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |