Learn More
Synaptobrevin homolog YKT6 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621412 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621412 0.1 mL 0.10mL
18613592 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18621412 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2948460.1ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Synaptobrevin homolog YKT6 Polyclonal specifically detects Synaptobrevin homolog YKT6 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Synaptobrevin homolog YKT6
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, R-SNARE, S. cerevisiae, homolog of, SNARE protein Ykt6, synaptobrevin homolog YKT6, YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae), YKT6 v-SNARE protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-198 of human Synaptobrevin homolog YKT6 (NP_006546.1). EFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10652
Target Species Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.