Learn More
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine
Artikelnummer. 16269911
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16269911 5 kg 5 Kilogramm
16259911 1 kg 1 Kilogramm
16249911 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16269911 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 670020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein vielfältiger Satz vollständig chemisch definierter, proteinfreier Zellkulturergänzungen ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die das Zellwachstum fördern und die Proteinproduktion steigern.
Proteinfreier, chemisch definierter Ergänzungsstoff ohne Stoffe tierischen Ursprungs („animal origin-free“, AOF). Es lässt sich im Batch- und Fed-Batch-Modus in Zellkulturprozessen verwenden. Alle Komponenten sind chemisch definiert mit bekannten Molekülformeln und Molekülstrukturen und entsprechen unseren strengen AOF-Vorgaben für Produkte frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs (Animal Origin-Free, AOF). Ohne Glucose, L-Glutamin und Natriumbikarbonat. Aufgrund der ausgewogenen Nährstoffzusammensetzung dieses Supplements, das reich an Aminosäuren ist, wurde es auch in bakteriellen Anwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zelllinie CHO
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
Form Pulver
Produkttyp Medien-Supplement
Ohne Additive Kein Glutamin
Format Flasche(n)
Produktlinie Resurge
Menge 5 kg
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs