Learn More
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine
Artikelnummer. 16259911
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 16259911
Marke: Gibco™ 670019
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein vielfältiger Satz vollständig chemisch definierter, proteinfreier Zellkulturergänzungen ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die das Zellwachstum fördern und die Proteinproduktion steigern.
Proteinfreier, chemisch definierter Ergänzungsstoff ohne Stoffe tierischen Ursprungs („animal origin-free“, AOF). Es lässt sich im Batch- und Fed-Batch-Modus in Zellkulturprozessen verwenden. Alle Komponenten sind chemisch definiert mit bekannten Molekülformeln und Molekülstrukturen und entsprechen unseren strengen AOF-Vorgaben für Produkte frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs (Animal Origin-Free, AOF). Ohne Glucose, L-Glutamin und Natriumbikarbonat. Aufgrund der ausgewogenen Nährstoffzusammensetzung dieses Supplements, das reich an Aminosäuren ist, wurde es auch in bakteriellen Anwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zelllinie CHO
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
Form Pulver
Produkttyp Medien-Supplement
Ohne Additive Kein Glutamin
Format Flasche(n)
Produktlinie Resurge™
Menge 1 kg
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs