Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Schnelles und einfaches Entfernen von primären und mit Nahinfrarot(IR)-Farbstoffen markierten sekundären Antikörper von Western Blots.
80.75 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produktlinie | Restore™ |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11835814
|
Thermo Scientific™
62299 |
20 ml |
80.75 CHF
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577900
|
Thermo Scientific™
62300 |
100 ml |
264.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Restore Stripping-Puffer für Fluoreszenz-Western-Blots ist ein sanftes und hochwirksames Reagenz zur schnellen Entfernung von primären und mit Nahinfrarot(IR)-Farbstoffen markierten sekundären Antikörpern von Western Blots.
Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer ermöglicht die Wiederverwendung von PVDF-Membranen und vereinfacht dadurch den Optimierungsprozess für Western Blots. Er ermöglicht es, denselben Blot mit verschiedenen primären Antikörpern erneut zu untersuchen, um alternative Ziele zu erkennen. Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer ist nur für die Verwendung mit PVDF-Membranen mit niedriger Fluoreszenz geeignet (Art.-Nr. 22860).Leistungsmerkmale:
Schnell – Strippen der Blots bei Raumtemperatur in nur 15 Minuten
Spart Zeit – Neue Gele und neue Blots sind nicht erforderlich
Probenkonservierung – Die gleiche PVDF-Membran für mehrere Ziele erneut untersuchen
Wirtschaftlich – Nicht so teuer wie andere handelsübliche Stripping-Puffer
Effizient – Strippen von Blots beim ersten Mal
Spezifikation
Flüssig | |
Restore™ | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.