Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescent Western Blot Stripping Buffer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Der Thermo Scientific™ Restore Stripping-Puffer für Fluoreszenz-Western-Blots ist ein sanftes und hochwirksames Reagenz zur schnellen Entfernung von primären und mit Nahinfrarot(IR)-Farbstoffen markierten sekundären Antikörpern von Western Blots.
Besondere Merkmale:
Schnell – Strippen der Blots bei Raumtemperatur in nur 15 Minuten
Spart Zeit – Neue Gele und neue Blots sind nicht erforderlich
Probenkonservierung – Die gleiche PVDF-Membran für mehrere Ziele erneut untersuchen
Wirtschaftlich – Nicht so teuer wie andere handelsübliche Stripping-Puffer
Effizient – Strippen von Blots beim ersten Mal
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Stripping-Puffer |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | PVDF |
| Produktlinie | Restore |
| Menge | 20 ml |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. |