missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18799DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Produced in rabbits immunized with purified recombinant Human Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein (His67-Gln298, Uniprot: P20895-1) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur