Learn More
Novus Biologicals™ Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (palivizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-28341-1mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30047696
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Monoclonal
Unconjugated
Human
Protein A purified
RUO
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
palivizumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
RSV-F
1 mg
Primary
Virus