Learn More
uvex Atemschutzmaske
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Modell:
3220 silv-Air Classic, Flache Faltung
FFP3 im klassischen schalenförmigen Stil
silv-Air c 2200 FFP2
silv-Air c 3310 FFP3
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Vorgeformte Maske
- Gekennzeichnet für den Einsatz mit hoher Staubbelastung (D)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Cup/Molded |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | No |
| Filtereffizienz | FFP2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Uvex Augenschutzausrüstung |
| Mehr anzeigen |