Learn More
Cytiva RESOURCE™ und SOURCE™15 und 5 RPC-Säulen
Product Code. 11580794 Shop All Cytiva Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
1.7 ml
10 ml
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) missing translation for 'unitSize'
11580794 10 ml 10 Stück
10515595 1.7 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11580794 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 17072720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 CHF
    619.00 CHF / 10 Stück
    Sparen 51.00 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-Chromatographie in umgekehrter Phase
Ideal geeignet für schwierige präparative Trennungen in allen Maßstäben
  • Hochauflösende Trennungen in Minuten
  • Hohe Leistung bei niedrigem Gegendruck
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
  • pH-Stabilität über einen großen Bereich hinweg
  • Ausgezeichnete Skalierbarkeit
  • Reproduzierbare Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Ligandentyp Matrix-Oberfläche
Partikelform Monosized
Partikelgröße 15 μm
pH 1 bis 12
Menge 10 ml
Stationäre Phase Polystyrene/Divinylbenzene
Produktlinie SOURCE
Volumen (metrisch) 10 ml
Verpackungsmaterial Polystyrol/Divinylbenzol
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Reversed Phase
Material Stainless Steel
Verfahren Reversed Phase HPLC
Produkttyp Umkehrphasensäule
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SOURCE 15RPC, 10 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.