missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resorufin, TRC

Artikelnummer. 30414818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414818 500 mg
30413624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR146515500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 635-78-9
Summenformel C12H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.19
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-eins
SMILES O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Resorufin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Formelmasse 213.04
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.