Learn More
Resorufin-Natriumsalz ~90 %, TRC
Artikelnummer. 30409499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409499 5 g
30424271 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30409499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR1465005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34994-50-8
Summenformel C12 H6 N O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 235.17
IUPAC-Name Natrium; 7-Oxophenoxazin-3-Olat
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifications
Chemischer Name oder Material Resorufin Sodium Salt
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Formelmasse 235.0245