Learn More
Resorcinol-O,O'-Essigsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367465
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367465 5 g 5 Gramm
11357465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05505.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-39-6
Summenformel C10H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 226.184
MDL-Nummer MFCD00016696
InChI-Schlüssel ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
PubChem CID 66884
IUPAC-Name 2-[3-(carboxymethoxy)phenoxy]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 5 g
Beilstein 2135777
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) ≥97%