Learn More
Resorcinmonobenzoat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489436
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489436 500 g 500 Gramm
11479436 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19150.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 136-36-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-36-7
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00020118
InChI-Schlüssel GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol monobenzoate, 1,3-benzenediol, monobenzoate, eastman inhibitor rmb, resorcinol, monobenzoate, benzoic acid, m-hydroxyphenyl ester, 3-benzoyloxyphenol, benzoic acid 3-hydroxyphenyl ester, unii-942e82kuwd, 3-hydroxyphenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1-benzoate
PubChem CID 8690
IUPAC-Name 3-hydroxyphenyl benzoate
SMILES OC1=CC=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol monobenzoate
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Menge 500 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 94%