Learn More
Resorcin, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
250 g
Description
Resorcin, hochrein, SLR
Specifications
Schmelzpunkt | 109°C |
Farbe | Beige |
pH | 4.4 |
Siedepunkt | 281°C |
Verpackung | Glasgefäß |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 110.11g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Safety and Handling
Product Identifier
- Resorcinol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.