Learn More
Resorcin-Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406192 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406192 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210280825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol
CAS 108-46-3
Dichte 3.79 (Sendung = 1)
Summenformel C6H6O2
Menge 25 g
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
InChI-Schlüssel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Formelmasse 110.1
Physikalische Form Crystalline