Learn More
Resorcin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416192 100 g
11426192 500 g
11436192 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416192 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210280880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Resorcin ist ein aromatischer Alkohol, der in großtechnischen Verfahren, in der dermatologischen Forschung und in kolorimetrischen Tests zur Bestimmung von Sialinsäure verwendet wird.
  • Resorcin ist ein aromatischer Alkohol, der in großtechnischen Prozessen wie der Gerbung, der Herstellung von Harzen und Harzklebstoffen, der Produktion von Hexylresorcin und p-Aminosalicylsäure sowie dem Färben und Bedrucken von Textilien verwendet wird.
  • Resorcin wird in der dermatologischen Forschung eingesetzt, beispielsweise in Studien zur irritativen Kontaktdermatitis.
  • Die Rolle von Resorcinol bei der Auslösung von Zytotoxizität und Zytokinfreisetzung in humanen epidermalen Keratinozyten und dermalen Fibroblasten wurde untersucht.
  • Die Zytotoxizität von Resorcin und anderen phenolischen Verbindungen gegenüber den melanotischen humanen Melanomzelllinien IRE 1 und IRE 2 sowie den Lymphom- und Leukämiezelllinien Raji und K 562 wurde bei Konzentrationen der phenolischen Verbindungen von 10 untersucht.μM bis 5 mM.
  • Es wurde über die Verwendung von Resorcin in einem kolorimetrischen Test auf Sialinsäure berichtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-46-3
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00002269
InChI-Schlüssel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol
Namenshinweis Molecular Biology, Cell Biology
Schmelzpunkt 228 to 232°F
Farbe Weiß
Dichte 1.2 g/cm3 at 68°F
Siedepunkt 531°F to 536°F (at 760 mm Hg)
Flammpunkt 261°F
Zündpunkt 1125°F
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen ≥100 mg/mL at 65.3°F
Dampfdichte 3.79
Formelmasse 110.11
Dampfdruck 1 mm Hg at 227.1°F, 0.0002 mm Hg at 77°F
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bausteine, Chemische Synthese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.