Learn More
Resorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-190688 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10149831
Marke: Thermo Scientific Acros 132290500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-46-3
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002269
InChI-Schlüssel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 281.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Beilstein 06,II,802
Merck Index 15,8276
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 140 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in ether, glycerol, soluble in benzene and amyl alcohol, slightly soluble in chloroform
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.