Learn More
Resorcin (1,3-Dihydroxybenzol), LoGiCal
Artikelnummer. 30461977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461977 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461977 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0294.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cccc(O)c1
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
Menge 10 mg
Formelmasse 110,0368 g/mol