Learn More
Resiquimod, TRC
Artikelnummer. 17943305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943305 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR14468050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144875-48-9
Summenformel C17 H22 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 314.38
Synonym 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848, Resiquimod, S 28463
IUPAC-Name 1-[4-Amino-2-(Ethoxymethyl)Imidazo[4,5-c]Chinolin-1-yl]-2-Methylpropan-2-ol
SMILES CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resiquimod
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Formelmasse 314.1743