Learn More
Thermo Scientific™ Tankzubehör
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
LTQ-Zubehör
Steriler Belüftungssfilter
Zur Verwendung mit (Geräte):
LabTower RO
Resevoir, 1.100 bis 2.000 Liter
Smart2Pure System, 3 und 6 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Füllstandskontrolle und steriler Überlauf für Vorratstanks sind benötigte Zubehörteile für den Betrieb von Reinwasserlagertanks.
Thermo Scientific™ Tankzubehör, z. B. Füllstandkontrolle, steriler Überlauf, ist für den Betrieb von Umkehrosmose-Systemen unerlässlich.
Tankfüllstandsanzeige
- Erforderliches Zubehör für den Betrieb jedes Reinwasserlagertanks. Während des Bestellverfahrens wird es n den betreffenden Tank angepasst
Steriler Überlauf für Vorratstanks
- Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung organischer Verunreinigungen in einem Reinwasserlagertank
Belüftungsfilter für Vorratstanks
- Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung organischer Verunreinigungen in einem Reinwasserlagertank
Belüftungsfilter mit CO2-Absorber für Vorratstanks
- Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung einer Kontamination durch organische Verunreinigungen oder CO2 in einem Reinwasserlagertank
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Steriler Reservoirentlüftungsfilter für Vorratstanks, 0,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Smart2Pure System, 3 und 6 l/h |
| Typ | Steriler Belüftungssfilter |