Learn More
Reserpine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499086
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499086 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0480100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reserpine
CAS 50-55-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H40N2O9
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC
Molekulargewicht (g/mol) 608.68
Formelmasse 608.68
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death