Learn More
Alla France™ Alkoholmeter für Forscher
Artikelnummer. 15954412
Ansicht ändern
Click to view available options
Alcohol Range:
0 bis 35 Vol.-%
35 bis 70 Vol.-%
70 bis 100 Vol.-%
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Alcohol Range Packungsgröße
15954412 0 bis 35 Vol.-% 1 Stück
15964412 35 bis 70 Vol.-% 1 Stück
15974412 70 bis 100 Vol.-% 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15954412 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 0530FC000/20QP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.34 CHF
    25.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.70 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Alla France™ Alkoholmeter für Forscher wird zur Bestimmung der Alkoholmenge in einer Flüssigkeit verwendet.
  • Kalibriertemperatur 20 °C
  • Hohe Präzision
  • Für den Einsatz in der Schnaps- und Weinindustrie
  • Mit Thermometer
  • Mit Passermarke
  • Unter dem Meniskus ablesen
  • Mit individueller Nummer
Spezifikation
Typ Alkohol-Hydrometer
Genauigkeit ± 0,5%
Schritten 0,005
Länge (metrisch) 320 mm
Enthält Konformitätsbescheinigung
Material Glas
Alcohol Range 0 bis 35 Vol.-%