Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Einkanal-Pipette mit festem Volumen gemäß EU-IVD
Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
Marke:  Eppendorf™ 3121000058
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10040754
Menge Preis
1 207.00 CHF / 1 Stück
6 196.51 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftverdrängungspipette für präzises Pipettieren von wässrigen Lösungen
  • Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Kraft beim Pipettieren: Die ultraleichte mechanische Pipette wurde gemäß den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und entlastet Hand und Arm
  • Federgespannter Spitzenkonus (nicht für 5 ml- und 10 ml-Pipetten erhältlich) für minimalen Kraftaufwand bei der Spitzenaufbringung verringert Belastungen
  • Geringer Kraftaufwand von gerade einmal 3.6 N beim Spitzenabwurf von Eppendorf Research plus
  • Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von verschiedenen schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder sogar bei der Pipettierung in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
± 1 %
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, gelbe Betätigungstaste
25 μl
Ja
200 μl-Pipettenspitze
Gelb