Learn More
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Inzahlungnahmepipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15743449 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,5 μl
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 μl
100 bis 1.000 μl
2 bis 20 μl
20 bis 200 μl
30 bis 300 μl
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
15743449 0,5 bis 10 μl Mittelgrau 1 Stück
15733449 0,1 bis 2,5 μl Dunkelgrau 1 Stück
15753449 2 bis 20 μl Gelb 1 Stück
15763449 10 bis 100 μl Gelb 1 Stück
15773449 20 bis 200 μl Gelb 1 Stück
15783449 100 bis 1.000 μl Blau 1 Stück
15793449 0,5 bis 5 ml Violett 1 Stück
15703459 1 bis 10 ml Türkis 1 Stück
15713459 2 bis 20 μl Hellgrau 1 Stück
15723459 30 bis 300 μl Orange 1 Stück
16396485 0,25 bis 2,5 ml Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15743449 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3123000225
Einsparungen bei der Abwasseranalytik
Verwenden Sie den Aktionscode 28023
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ultraleichten, vollständig autoklavierbaren Pipetten an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen anpassen.
  • Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
  • Bedienknopf und Auswerfer mit geringem Kraftaufwand sind ergonomisch positioniert. 4-stellige, vergrößernde Lautstärkeanzeige.
  • Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
  • Verwendet renommierte PhysioCare Concept™ Dadurch wird die Belastung von Hand und Arm beim Pipettieren reduziert, das Gleichgewicht gehalten und der Kraftaufwand für den Benutzer minimiert.
  • Dank des Schnellverschlusses lässt sich das Unterteil besonders leicht abnehmen und warten.
  • Die federbelastete Spitzenkappe sorgt für einen festen Sitz an der Spitze.
  • Kann ohne Demontage autoklaviert werden
  • Anwendungen: Pipettieren von Flüssigkeiten, Mischen von Flüssigkeiten, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen, Phasenextraktion und Entfernung von Überständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Losspezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Mittelgrau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. 20 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Kunststoff
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Manuelle Pipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) epT.IPS-Pipettenspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen
Enthält epT.I.P.S. Pipettenspitzen