Beschreibung
- Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
- Bedienknopf und Auswerfer mit geringem Kraftaufwand sind ergonomisch positioniert. 4-stellige, vergrößernde Lautstärkeanzeige.
- Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
- Verwendet renommierte PhysioCare Concept™ Dadurch wird die Belastung von Hand und Arm beim Pipettieren reduziert, das Gleichgewicht gehalten und der Kraftaufwand für den Benutzer minimiert.
- Dank des Schnellverschlusses lässt sich das Unterteil besonders leicht abnehmen und warten.
- Die federbelastete Spitzenkappe sorgt für einen festen Sitz an der Spitze.
- Kann ohne Demontage autoklaviert werden
- Anwendungen: Pipettieren von Flüssigkeiten, Mischen von Flüssigkeiten, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen, Phasenextraktion und Entfernung von Überständen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Losspezifisches Zertifikat |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Türkis |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | epT.I.P.S. 10 mL |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |