Learn More
Resazurin-Natriumsalz (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Resazurin sodium salt |
| CAS | 62758-13-8 |
| Summenformel | C12 H6 N O4 . Na |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1 |
| IUPAC-Name | Natrium;10-Oxido-7-Oxenoxazin-10-3-Olat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.17 |
| Formelmasse | 251.0195 |