Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, Natriumsalz, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10269990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
10269990 5 g Glasflasche 5 Gramm
10482273 1 g Glasflasche 1 Gramm
10751244 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10269990 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 418900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    95.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 16.35 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62758-13-8
Summenformel C12H6NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.173
MDL-Nummer MFCD00005036
InChI-Schlüssel IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC-Name Natrium;10-Oxido-7-Oxenoxazin-10-3-Olat
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resazurin, sodium salt
Farbstoffgehalt 80% min.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Beilstein 27, 128
Merck Index 14, 8141
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 251.17
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resazurin, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt