Learn More
Unity Lab Services Requalifizierung mit Temperaturmapping für Schüttelgeräte
Artikelnummer. 31188983
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Service
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
31188983 Service
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188983 Lieferant Unity Lab Services Lieferanten-Nr. RQTMSHK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Umfassende Requalifizierung und Temperaturkartierung für Schüttelapparate und Klimakammern, Überprüfung der Gerätefunktionen und Kartierung der Temperaturverteilung zur Lokalisierung von Hotspots und Coldspots.
  • Dokumentierte Requalifizierung zur Bestätigung der Leistung des Schüttelgeräts gemäß den Herstellervorgaben.
  • Zu den wichtigsten Tests gehören die Überprüfung auf offen stehende Türen, die Wiederherstellung nach Stromausfall und die Temperaturalarmprüfung.
  • Temperaturkartierung zur Identifizierung von heißen und kalten Stellen innerhalb der Kammer.
  • Konfigurierbare Datenerfassungsintervalle mit Luft- oder simulierten Produktlasten.
  • Beinhaltet die Wiederherstellung bei geöffneter Tür, den Stromausfalltest und detaillierte Temperaturberichte.
  • Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften durch die Gewährleistung korrekter Lagerbedingungen über alle Temperaturbereiche hinweg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Service