Learn More
Sartorius™ ReproEasy Performance Testpads
Artikelnummer. 15753742 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15753742 Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung 1 Stück
15689963 Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15753742 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YHP02MA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Testpads für die regelmäßige Überprüfung der Leistung des MA37/160 Feuchtigkeitsanalysators.
  • Ermöglicht es Ihnen, schnell zu überprüfen, ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert und korrekte Ergebnisse liefert.
  • Zusammen mit der Leistungsprüffunktion im Feuchtebestimmer verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MA37/160 Feuchtigkeitsanalysator
Menge 20/Pckg.
Typ Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung