Learn More
Brady™ Abziehbare Vinyl-Druckeretiketten
Artikelnummer. p-8001664
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Länge (metrisch):
12,70
12,70 mm
15,24 m
25,40 mm
25,4mm
83,8 m
9,1 m
9,10 m
Breite (metrisch):
6,1 mm
8,08 mm
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 12850099
Marke: Brady™ 114750
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Neu positionierbare Vinyl-Stoffetiketten zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Leiterplatten- und Komponentenidentifizierung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,88 mm
Drahtstärke 3 AWG
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Länge (metrisch) 12,70 mm
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 19 mm