Learn More
Brady™ Abziehbare Vinyl-Druckeretiketten
Artikelnummer. 11549463
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Länge (metrisch):
12,70
12,70 mm
15,24 m
25,40 mm
25,4mm
83,8 m
9,1 m
9,10 m
Breite (metrisch):
6,1 mm
8,08 mm
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 BX
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11549463 Weiß 83,8 m 8,08 mm 1 BX
12850099 Weiß 12,70 mm 25,4 mm 1 BX
11509463 Weiß 83,8 m 9,53 mm 1 BX
11573984 Gelb 15,24 m 50,8 mm 1 BX
11504064 Gelb 15,24 m 12,70 mm 1 BX
11569463 Weiß 9,1 m 12,70 mm 1 BX
11579463 Weiß 9,1 m 25,4 mm 1 BX
11785663 Weiß 25,40 mm 38,10 mm 1 BX
11563984 Weiß 15,24 m 50,8 mm 1 BX
11594054 Weiß 15,24 m 12,70 mm 1 BX
11765673 Weiß 25,4mm 9,53 mm 1 BX
11725683 Weiß 12,70 38,10 mm 1 BX
11578604 Weiß 9,10 m 48,26 mm 1 BX
11508614 Weiß 15,24 m 6,1 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11549463 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Neu positionierbare Vinyl-Stoffetiketten zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Bauteile
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 5000/Packung
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Länge (metrisch) 83,8 m
Breite (metrisch) 8,08 mm