Beschreibung
- Bedruckbare, repositionierbare Vinyl-Stoffetiketten für Thermotransferdrucker. Bitte beachten Sie: Dieses Material ist UL-anerkannt und verfügt über das entsprechende Farbband. Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Abziehbares Gummi, Wiederablösbar |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Weiß |
| Display | Leer |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Mehr anzeigen |