Learn More
Brady™ Wiederabsetzbare Mehrzweck-Vinyl-Textiletiketten für M6/M7-Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
- Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Abziehbares Gummi |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |