Learn More
BRAND™ Ersatzdichtungen, Pumpeinheiten und Ventilblock-Deckel für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml Seripettor™ Basis-Pipette
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Basiseinheit mit Federstahl-Hebefeder, Packung mit 1 Stück
- Pro-Baugruppe mit Hastaloy (Edelstahl)-Hebefeder, mit PEI für UV-Schutz, Packung mit 1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pumpenbaugruppe |
| Material | Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensing liquid |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 ml Seripettor™ Basis-Pipette |
| Enthält | Federstahl-Hebefeder |