Learn More
BRAND™ Ersatzdichtungen, Pumpeinheiten und Ventilblock-Deckel für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Artikelnummer. 12691605 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml Seripettor™ Basis-Pipette
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12691605
Marke: BRAND™ 704541
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
  • Basiseinheit mit Federstahl-Hebefeder, Packung mit 1 Stück
  • Pro-Baugruppe mit Hastaloy (Edelstahl)-Hebefeder, mit PEI für UV-Schutz, Packung mit 1 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pumpenbaugruppe
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensing liquid
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 ml Seripettor™ Basis-Pipette
Enthält Federstahl-Hebefeder