Learn More
BRAND™ Ersatzdichtungen, Pumpeinheiten und Ventilblock-Deckel für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml Seripettor™ Basis-Pipette
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 6788 – EPDM-Dichtungen für Seripettor-Spender, 5er-Packung
- 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
- 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
- 704542 – Pumpeinheit für 1–10-ml-Seripettor
- 704544 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor
- 704549 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor pro
- 704552 – Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 1–10ml-seripettor
- 704554 Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 2,5-10-ml-Seripettor
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pumpenbaugruppe |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar, Blau, Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Seripettor™, 10 ml |
| Enthält | Nur Pumpenbaugruppe |
| Sterilität | Unsteril |