Learn More
Jenway™ Ersatzsonde für Messersatz.
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Die Edelstahlspitze schützt die Elektrode, wenn sie in gefrorene oder halbfrozene Lebensmittel eingesetzt wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH-Messer-Sonde |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messungen für gefrorene und halbgefrorene Lebensmittel |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Länge (metrisch) Stiel | 95 mm |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 12.7 bis 20 mm |