Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Hamilton C und CX Spritzen
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
63.30 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzkolben |
---|---|
Enthält | GT-Kolben und 1/4 Zoll - 28 UNF-Anschluss |
Länge (metrisch) | 60 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hamilton C- und CX-Spritzen |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
15278563
|
Trajan Scientific and Medical™
0318562 |
5 ml |
63.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298563
|
Trajan Scientific and Medical™
031864 |
10 ml |
63.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleistenSpecifications
Ersatzkolben | |
GT-Kolben und 1/4 Zoll - 28 UNF-Anschluss | |
60 mm | |
Hamilton C- und CX-Spritzen |