Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Agilent Spritzen
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 031823
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278543
  • 68.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
23 bis 26 g
0.63/0.47 mm
100 μl
0.24 mm
Feste Nadel
42 mm