Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Agilent Spritzen
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 031809
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228533
  • 69.40 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkolben
Abnehmbare Nadel
Konus
0.63/0.47 mm
10 μl
Gasdichte Spritze