Learn More
Merck Ersatzteile für 90-mm-Filterhalter aus Glas
Ersatzteile für 90 mm-Filterhalter aus Glas.
Marke: Merck XX1019000
Additional Details : Gewicht : 0.35540kg
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Glasfilterhalter, 90 mm | |
Unsteril | |
1 l |
Trichter | |
Borosilikatglas | |
Trichter | |
90 mm |