Learn More
Thermo Scientific™ Ersatz-O-Ring für SureSpin™ 632
Artikelnummer. p-9217003
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SureSpin 632 17 ml-Becher
SureSpin 632 38,5 ml-Becher
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 16664884
Marke: Thermo Scientific™ 75003039