Learn More
Thermo Scientific™ Ersatznadeln für LC Spritzen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 bis 500 ul
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific LC Spritzenersatznadeln sind für Spritzen mit austauschbaren Nadeln erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 365RNL25 |
| Kanülen-Gauge | 22 |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Spritzennadel |
| Volumen (metrisch) | 25 bis 500 ul |
| Länge (metrisch) Kanüle | 50,8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LC Autosampler-Spritze |
| Anschlusstyp | Abnehmbar |