Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Agilent Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design
Artikelnummer. 15258583
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 bis 26 G
23 g
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Volumen (metrisch) Packungsgröße
15258583 23 g 1 μl 1 Stück
15208583 23 bis 26 G 0,5 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15258583 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 034715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.75 CHF
    56.37 CHF / 1 Stück
    Sparen 27.38 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.22 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Volumen (metrisch) 1 μl
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus